Lithiumniobat ≥99,998% (Metall-Basis ausgeschlossen Ta), Puratronic® (Ta <50 ppm)
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Lithium niobium oxide
10741.14 10741.22 10741.36
10741.14EA 86.1 EUR
10741.14 10741.22 10741.36
Lithiumniobat ≥99,998% (Metall-Basis ausgeschlossen Ta), Puratronic® (Ta <50 ppm)
Lithiumniobat
Purity: 99.998% CAS No.: 12031-63-9 Molecular Formula: LiNbO3 Formula Weight: 147.85 Physical Form: Powder Density: 4.3 Melting Point: ca 1275° MDL No.: MFCD00011080
Formel: LiNbO₃
Molecular Weight: 147,85 g/mol
Schmelzpunkt: ∼1275 °C
Dichte: 4,3
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011080
CAS-Nummer: 12031-63-9
EINECS: 234-755-4