GL Fitting-Verbindungen, Normschliff, BOLA
Lieferant: Bohlender
D570-32 D570-08 D570-16
BOHLD570-32EA 33.5 EUR
BOHLD570-32 BOHLD570-08 BOHLD570-16
GL Fitting-Verbindungen, Normschliff, BOLA
Adapter Übergangsstücke mit Kegelschliffen
PTFE, weiß. Zum Anschließen von Rohren oder Schläuchen an Gefäße mit Schliff. Einführen und Arretieren von Sonden, Thermometern, Tauchrohren oder Kabeln.
  • Temperaturbeständigkeit: −200 bis +250 °C
  • Universelle Chemikalienbeständigkeit
  • Vakuum: geeignet
Übergangsstück aus PTFE, zum Übergang von Schliffen auf GL-Gewinde. Zum Anschluss von hartwandigen Schläuchen (z. B. aus PTFE, PFA oder FEP) mittels BOLA-Laborverschraubungen. Schliffkörper mit angedrehten Ringen und Rändelgriff zum Lösen des Schliffs. Das Produkt kommt nur mit PTFE in Berührung.