Schnellkupplungen-GL, BOLA
Lieferant: Bohlender
D625-20 D625-60 D625-40
BOHLD625-20EA 862 EUR
BOHLD625-20 BOHLD625-60 BOHLD625-40
Schnellkupplungen-GL, BOLA
Fittings und Verbinder
Zweiteilige Schnellkupplung komplett aus PFA, mit zwei GL-Gewinden. Bei Trennung wird durch eingebaute Rückschlagventile der Fluss unterbrochen.
  • Ausgelegt für Drücke bis max. 6 bar
  • Universelle Chemikalienbeständigkeit
  • Maximale Temperatur bis zu 250 °C