Wasser zur Analyse

Lieferant: Bernd Kraft

Synonyme: Wasserstoffoxid, Hydrogenoxid

01470.3000 01470.4000 01470.2000 01470.5000 01470.6000 01470.7000
KRAF01470.3000EA 25.8 EUR
KRAF01470.3000 KRAF01470.4000 KRAF01470.2000 KRAF01470.5000 KRAF01470.6000 KRAF01470.7000
Wasser zur Analyse
Wasser
Formel: H₂O
Molecular Weight: 18.02 g/mol
Siedepunkt: 100
Schmelzpunkt: 0
Dichte: 1 g/cm³ (4 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011332
CAS-Nummer: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR