Wasser
Lieferant: Bernd Kraft
10791.3000 10791.2000 10791.4000
KRAF10791.3000EA 60.9 EUR
KRAF10791.3000 KRAF10791.2000 KRAF10791.4000
Wasser
Formel: H₂O
Siedepunkt: 100 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 0 °C
Dichte: 1 g/cm³ (4 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011332
CAS-Nummer: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098