Wasser for HPCE, for luminescence, suitable for UV/Vis spectroscopy, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
95283-100ML
95283-1L
95283-100MLEA
33.4
EUR
95283-100ML
95283-1L
Wasser for HPCE, for luminescence, suitable for UV/Vis spectroscopy, Supelco®
Wasser
Formel:
H₂O Siedepunkt: 100 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 0 °C Dichte: 1 g/cm³ (4 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011332 CAS-Nummer: 7732-18-5 EINECS: 231-791-2 Merck Index: 13,10098 |