Schliff-Fitting-Verbindungen, für Drücke bis 5 bar, BOLA
Lieferant: Bohlender
H1001-04 H1001-14 H1001-12 H1001-10 H1001-06
BOHLH1001-04EA 33.7 EUR
BOHLH1001-04 BOHLH1001-14 BOHLH1001-12 BOHLH1001-10 BOHLH1001-06
Schliff-Fitting-Verbindungen, für Drücke bis 5 bar, BOLA
Adapter Adapter, Normschliff mit Schlaucholiven
PTFE, weiß. Zum Anschließen von Rohren oder Schläuchen an Gefäße mit Schliff. Einführen und Arretieren von Sonden, Thermometern, Tauchrohren oder Kabeln.
  • Temperaturbeständigkeit: −200 bis +250 °C
  • Universelle Chemikalienbeständigkeit
  • Autoklavierbar
  • Vakuum: geeignet
Übergangsstück aus PTFE, zum Übergang von Schliffen auf metrische Gewinde zum Anschluss von hartwandigen Schläuchen (z. B. aus PTFE, PFA oder FEP). Mit Muttern aus PTFE-Glasfaser, Schliffkörper mit angedrehten Ringen und Rändelgriff zum Lösen des Schliffs. Das Produkt kommt nur mit PTFE in Berührung.