Natriumperoxid 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
207700250
207701000
207705000
207700025
ACRO207700250EA
39
EUR
ACRO207700250
ACRO207701000
ACRO207705000
ACRO207700025
Natriumperoxid 96%
Natriumperoxid
Formel:
Na₂O₂ Schmelzpunkt: 460 °C (Zersetzung) Dichte: 2,8 g/cm³ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003497 CAS-Nummer: 1313-60-6 EINECS: 215-209-4 UN: 1504 ADR: 5.1,I Merck Index: 13,08728 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow Granules (May contain a small quantity of discolored material from the manufacturing process) |
Titration with KMnO4 | ≥95 % |
Chloride (Cl) | ≤50 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤50 ppm |
Iron (Fe) | ≤50 ppm |
Lead (Pb) | ≤50 ppm |