Natriumperoxid 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: di-Natriumperoxid
L13306.18 L13306.30 L13306.0B
L13306.18EA 50.8 EUR
L13306.18 L13306.30 L13306.0B
Natriumperoxid 95%
Natriumperoxid
Purity: 95% CAS No.: 1313-60-6 Molecular Formula: Na2O2 Formula Weight: 77.98 Melting Point: 460° dec. Merck Reference: 14,8655 MDL No.: MFCD00003497
Formel: Na₂O₂
Molecular Weight: 77,98 g/mol
Schmelzpunkt: 460 °C (Zersetzung)
Dichte: 2,805
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003497
CAS-Nummer: 1313-60-6
EINECS: 215-209-4
UN: 1504
ADR: 5.1,I
Merck Index: 14,8655