Natriumperoxid ≥95%, Puriss. p.a. ACS, ISO, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
|
Gefahr
|
31445-100G
31445-1KG
31445-500G
31445-6X1KG
31445-100GEA
104.07
EUR
31445-100G
31445-1KG
31445-500G
31445-6X1KG
Natriumperoxid ≥95%, Puriss. p.a. ACS, ISO, Fluka™
Natriumperoxid
Formel:
Na₂O₂ Siedepunkt: Decomposes on heating Schmelzpunkt: 660 °C Dichte: 2,8 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003497 CAS-Nummer: 1313-60-6 EINECS: 215-209-4 UN: 1504 ADR: 5.1,I Merck Index: 13,08728 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | Min. 95.0 % |
Aluminium (Al) | Max. 0.001 % |
Iron (Fe) | Max. 0.002 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 0.002 % |
Chloride (Cl) | Max. 0.002 % |
Phosphate (PO₄) | Max. 5 ppm |
Sulfate (SO₄) | Max. 0.001 % |
Total N | Max. 0.003 % |