Natriumperoxid, gekörnt ACS, ISO analytisches Reagens, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: di-Natriumperoxid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.06563.0100 1.06563.0500 1.06563.1000
1.06563.0100EA 119 EUR
1.06563.0100 1.06563.0500 1.06563.1000
Natriumperoxid, gekörnt ACS, ISO analytisches Reagens, Supelco®
Natriumperoxid
Formel: Na₂O₂
Molecular Weight: 77,98 g/mol
Schmelzpunkt: 660 °C
Dichte: 2,805 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003497
CAS-Nummer: 1313-60-6
EINECS: 215-209-4
UN: 1504
ADR: 5.1,I
Merck Index: 13,08728
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 100 g/l (20 °C) (decomposition)
Melting Point 660 °C
Molar Mass 77.98 g/mol
Bulk Density 1138 kg/m3
Density 2.8 g/cm3 (20 °C)
pH 12.8 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer