Natriumperoxid ≥93,0%, Pulver, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: di-Natriumperoxid
27996.230EA 312 EUR
27996.230 27996.296
Natriumperoxid ≥93,0%, Pulver, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Natriumperoxid
Formel: Na₂O₂
Molecular Weight: 77.98 g/mol
Schmelzpunkt: 660
Dichte: 2.805 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003497
CAS-Nummer: 1313-60-6
EINECS: 215-209-4
UN: 1504
ADR: 5.1 I
Merck Index: 13,08728
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 93.0 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Total N (Nitrogen) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 40 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Al (Aluminium) Max. 10 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.05 %
Fe (Iron) Max. 20 ppm