Kaliumcyanat 97%, rein
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Cyansäure Kaliumsalz
201110010 201115000 201111000
ACRO201110010EA 89.5 EUR
ACRO201110010 ACRO201115000 ACRO201111000
Kaliumcyanat 97%, rein
Kaliumcyanat
Formel: CKNO
Molecular Weight: 81,12 g/mol
Schmelzpunkt: 315 °C
Dichte: 2,056 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011411
CAS-Nummer: 590-28-3
EINECS: 209-676-3
Merck Index: 12,07788
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder and/or chunks
Titration Argentometric ≥96.0 %
Potassium carbonate ≤3 %