Kaliumcyanat ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Cyansäure Kaliumsalz
33356.22 33356.36 33356.A3
33356.22EA 34.6 EUR
33356.22 33356.36 33356.A3
Kaliumcyanat ≥97%
Kaliumcyanat
Purity: 97% CAS No.: 590-28-3 Molecular Formula: KOCN Formula Weight: 81.12 Physical Form: Crystalline Density: 2.056 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 700-900° dec. Solubility: Soluble in water. Slightly soluble in alcohol Merck Reference: 14,7625 MDL No.: MFCD00011411
Formel: CKNO
Molecular Weight: 81.12 g/mol
Schmelzpunkt: 700…900 °C (Zers.)
Dichte: 2.056
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011411
CAS-Nummer: 590-28-3
EINECS: 209-676-3
Merck Index: 12,07788