Kaliumcyanat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Cyansäure Kaliumsalz
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.04957.0100 8.04957.1000
8.04957.0100EA 30.1 EUR
8.04957.0100 8.04957.1000
Kaliumcyanat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Kaliumcyanat
Formel: CKNO
Molecular Weight: 81,12 g/mol
Schmelzpunkt: 315…316 °C
Dichte: 2,056 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011411
CAS-Nummer: 590-28-3
EINECS: 209-676-3
Merck Index: 12,07788
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 750 g/l (20 °C)
Melting Point 314 - 316 °C
Molar Mass 81.12 g/mol
Bulk Density 870 kg/m3
Density 2.056 g/cm3 (20 °C)
pH 10 (50 g/l, H2O, 20 °C)