Lithiumhydroxid, wasserfrei 98%, rein
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
379181000 379185000 379180025
ACRO379181000EA 78.2 EUR
ACRO379181000 ACRO379185000 ACRO379180025
Lithiumhydroxid, wasserfrei 98%, rein
Lithium hydroxide
Formel: LiOH
Molecular Weight: 23,95 g/mol
Siedepunkt: 924 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 462 °C
Dichte: 1,43 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011095
CAS-Nummer: 1310-65-2
EINECS: 215-183-4
UN: 2680
ADR: 8,II
Merck Index: 13,05556
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Titration with HCl ≥97.5 %