Lithiumhydroxid, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.05691.0100 1.05691.1000
1.05691.0100EA 204 EUR
1.05691.0100 1.05691.1000
Lithiumhydroxid, Supelco®
Lithium hydroxide
Formel: LiOH
Molecular Weight: 23,95 g/mol
Siedepunkt: 924 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 462 °C
Dichte: 1,46 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011095
CAS-Nummer: 1310-65-2
EINECS: 215-183-4
UN: 2680
ADR: 8,II
Merck Index: 13,05556
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 71 g/l (20 °C)
Melting Point 462 °C
Molar Mass 23.95 g/mol
Bulk Density 550 kg/m3
Density 2.54 g/cm3
pH 12 (50 g/l, H2O, 50 °C)