Natriumhydroxid 98%, Plätzchen, reinst
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Caustic soda
134070010 134070025 134070100 134070250
ACRO134070010EA 41.2 EUR
ACRO134070010 ACRO134070025 ACRO134070100 ACRO134070250
Natriumhydroxid 98%, Plätzchen, reinst
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
Molecular Weight: 40 g/mol
Siedepunkt: 1390 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 318 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1823
ADR: 8 II
REACH: 01-2119457892-27
Merck Index: 14,08627
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Pellets
Titration with HCl ≥97.5 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Phosphate (PO4) ≤5 ppm
Sulfate (SO4) ≤40 ppm
Sodium carbonate (Na2CO3) ≤1.0 %
Aluminium (Al) ≤10 ppm
Calcium (Ca) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Lead (Pb) ≤1 ppm
Nickel (Ni) ≤5 ppm
Potassium (K) ≤250 ppm
Silver (Ag) ≤0.5 ppm
Silicon dioxide (SiO2) ≤5 ppm
Nitrogen compounds (as N) ≤0.0005 %