Natriumhydroxid ≥97%, Plätzchen ACS
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Caustic soda
0583-1KGEA
142
EUR
0583-1KG
0583-5KG
0583-500G
0583-12KG
0583-50KG
Natriumhydroxid ≥97%, Plätzchen ACS
Sodium hydroxide
Formel:
NaOH Siedepunkt: 1390 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 323 °C Dichte: 2,13 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003548 CAS-Nummer: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 UN: 1823 ADR: 8,II REACH: 01-2119457892-27 Merck Index: 14,08627 |
Spezifikation Testergebnisse
Calcium | < 0,005% |
Chloride | ≤ 0,005% |
Schwermetalle | ≤ 0,002% |
Iron | ≤ 0,001% |
Magnesium | ≤ 0,002% |
Mercury | ≤ 0,1 ppm |
Nickel | ≤ 0,001% |
Stickstoff-Bestandteile | ≤ 0,001% |
Phosphate | ≤ 0,001% |
Potassium | ≤ 0,02% |
Purity | ≥ 97% |
Natriumcarbonat | ≤ 1% |
Sulphate | ≤ 0,003% |