tetra-Natriumdiphosphat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: TSPP, tetra-Natriumpyrophosphat, Natriumpyrophosphat, Natriumpyrophosphat tetrabasisch, Natriumdiphosphat
A17546.0B A17546.30
A17546.0BEA 59.9 EUR
A17546.0B A17546.30
tetra-Natriumdiphosphat ≥98%
tetra-Natriumdiphosphat
Purity: 98% CAS No.: 7722-88-5 Molecular Formula: Na4O7P2 Formula Weight: 265.90 Melting Point: 988° Merck Reference: 14,9240 MDL No.: MFCD00003513
Formel: Na₄O₇P₂
Molecular Weight: 265,9 g/mol
Schmelzpunkt: 988 °C
Dichte: 2,534
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003513
CAS-Nummer: 7722-88-5
EINECS: 231-767-1
Merck Index: 14,9240