Natriumhexafluorophosphat 98.5+%, rein
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
196820500 196820100 196822500
ACRO196820500EA 248 EUR
ACRO196820500 ACRO196820100 ACRO196822500
Natriumhexafluorophosphat 98.5+%, rein
Sodium hexafluorophosphate
Formel: F₆NaP
Molecular Weight: 167,95 g/mol
Schmelzpunkt: 200 °C
Dichte: 2,505 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011122
CAS-Nummer: 21324-39-0
EINECS: 244-333-1
UN: 3260
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light grey Crystalline powder
Assay ≥98.50 %