Natriumhexafluorophosphat ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
13064.14 13064.22
13064.14EA 107 EUR
13064.14 13064.22
Natriumhexafluorophosphat ≥99%
Sodium hexafluorophosphate
Purity: 99+% CAS No.: 21324-39-0 Molecular Formula: NaPF6 Formula Weight: 167.95 Physical Form: Crystalline Density: 2.37 Melting Point: 200° UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00011122
Formel: F₆NaP
Molecular Weight: 167,95 g/mol
Schmelzpunkt: >200 °C
Dichte: 2,37
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011122
CAS-Nummer: 21324-39-0
EINECS: 244-333-1
UN: 3260
ADR: 8,II