Natriumhexafluorophosphat
Lieferant: FLUOROCHEM
002866-10G 002866-25G 002866-100G
FLUO002866-10GEA 60.9 EUR
FLUO002866-10G FLUO002866-25G FLUO002866-100G
Natriumhexafluorophosphat
Sodium hexafluorophosphate
Formel: F₆NaP
Molecular Weight: 167,95 g/mol
Schmelzpunkt: 450 °C
Dichte: 2,505 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00011122
CAS-Nummer: 21324-39-0
EINECS: 244-333-1
UN: 3260
ADR: 8,II