Phosphonsäure (Phosphorige Säure) 98%, reinst
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Phosphonic acid
201150020 201155000 201150010 201150100
ACRO201150020EA 202 EUR
ACRO201150020 ACRO201155000 ACRO201150010 ACRO201150100
Phosphonsäure (Phosphorige Säure) 98%, reinst
Phosphonsäure (Phosphorige Säure)
Formel: H₃O₃P
Molecular Weight: 82 g/mol
Schmelzpunkt: 73 °C
Flammpunkt: >100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00137258
CAS-Nummer: 13598-36-2
EINECS: 237-066-7
UN: 2834
ADR: 8,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystals
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm