Phosphonsäure (Phosphorige Säure) ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Phosphonic acid
A11189.0B
A11189.0I
A11189.30
A11189.0BEA
105
EUR
A11189.0B
A11189.0I
A11189.30
Phosphonsäure (Phosphorige Säure) ≥98%
Phosphonsäure (Phosphorige Säure)
Purity: 98+%
CAS No.: 13598-36-2
Molecular Formula: H3PO3
Formula Weight: 82.00
Odour: Odourless
Melting Point: 74°
Boiling Point: 200° dec.
Merck Reference: 14,7346
UN No.: 2834
MDL No.: MFCD00137258
Formel:
H₃O₃P Siedepunkt: 200 °C (Zers.) Schmelzpunkt: 74 °C Dichte: 1,651 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00137258 CAS-Nummer: 13598-36-2 EINECS: 237-066-7 UN: 2834 ADR: 8,III Merck Index: 14,7346 |