di-Natriumhydrogenphosphat, wasserfrei ≥99,0% ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
di-Natriumorthophosphat, sek. Natriumphosphat, Natriumorthophosphat dibasisch
13437.30
13437.A1
13437.A7
13437.30EA
25.3
EUR
13437.30
13437.A1
13437.A7
di-Natriumhydrogenphosphat, wasserfrei ≥99,0% ACS
di-Natriumhydrogenphosphat
Purity: 99.0% min
CAS No.: 7558-79-4
Molecular Formula: HNa2O4P
Formula Weight: 141.98
Physical Form: Granular
Sensitivity: Hygroscopic
Merck Reference: 14,8659
MDL No.: MFCD00003496
Formel:
Na₂HPO₄ Molecular Weight: 141.96 g/mol Schmelzpunkt: 250 Dichte: 1.53 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003496 CAS-Nummer: 7558-79-4 EINECS: 231-448-7 REACH: 01-2119489797-11 Merck Index: 14,8659 |