di-Natriumhydrogenphosphat ≥99%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: di-Natriumorthophosphat, sek. Natriumphosphat, Natriumorthophosphat dibasisch
28026.292EA 91.2 EUR
28026.292 28026.361 28026.260 28026.460
di-Natriumhydrogenphosphat ≥99%, GPR RECTAPUR®
di-Natriumhydrogenphosphat
Formel: Na₂HPO₄
Molecular Weight: 141,96 g/mol
Schmelzpunkt: 250 °C
Dichte: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003496
CAS-Nummer: 7558-79-4
EINECS: 231-448-7
REACH: 01-2119489797-11
Merck Index: 12,08805
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 0.02 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.05 %
As (Arsenic) Max. 2 ppm
Fe (Iron) Max. 50 ppm