Natriumdihydrogenphosphat, Suprapur® für die Spurenanalyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Natriumphosphat monobasisch
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.06370.0050
1.06370.0250
1.06370.0050EA
121.73
EUR
1.06370.0050
1.06370.0250
Natriumdihydrogenphosphat, Suprapur® für die Spurenanalyse, Supelco®
Natriumdihydrogenphosphat
Formel:
NaH₂PO₄ Molecular Weight: 119,98 g/mol Schmelzpunkt: ∼650 °C Dichte: 0,9996 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003527 CAS-Nummer: 7558-80-7 EINECS: 231-449-2 REACH: 01-2119489796-13 Merck Index: 12,08806 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 850 g/l (20 °C) |
Molar Mass | 119.98 g/mol |
Bulk Density | 940 kg/m3 |
pH | 4.5 (10 g/l, H2O, 20 °C) |