Natriumdihydrogenphosphat ≥98%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: Natriumphosphat monobasisch
28013.264EA 96.5 EUR
28013.264 28013.366
Natriumdihydrogenphosphat ≥98%, GPR RECTAPUR®
Natriumdihydrogenphosphat
Formel: NaH₂PO₄
Molecular Weight: 119.98 g/mol
Schmelzpunkt: ∼650 °C
Dichte: 0.9996 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003527
CAS-Nummer: 7558-80-7
EINECS: 231-449-2
REACH: 01-2119489796-13
Merck Index: 12,08806
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 98 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.05 %
Fe (Iron) Max. 50 ppm