Dinatriumtetrachloropalladat (∼36% Pd)
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Natriumtetrachloropalladat(II), Natrium-Palladium(II)-chlorid
195130050 195130250 195130010
ACRO195130050EA 595 EUR
ACRO195130050 ACRO195130250 ACRO195130010
Dinatriumtetrachloropalladat (∼36% Pd)
Dinatriumtetrachloropalladat
Formel: Cl₄Na₂Pd
Molecular Weight: 294,21 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003487
CAS-Nummer: 13820-53-6
EINECS: 237-502-6
UN: 1759
ADR: 8,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Green-brown to brown Powder or granules and/or chunks
Assay 35 to 37 % (Pd)
Total trace metal impurities ≤300 ppm (Pt + Ru + Rh + Ir)
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Copper (Cu) ≤50 ppm
Gold (Au) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Magnesium (Mg) ≤50 ppm
Silicon (Si) ≤50 ppm
Silver (Ag) ≤100 ppm