Dinatriumhexahydroxoplatinat ≥99,9% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Dinatriumplatinat, Natriumhexahydroxoplatinat(IV)
12620.03
12620.06
12620.03EA
257
EUR
12620.03
12620.06
Dinatriumhexahydroxoplatinat ≥99,9% (Metall-Basis)
Dinatriumhexahydroxoplatinat
Purity: 99.9%
CAS No.: 12325-31-4
Molecular Formula: H6Na2O6Pt
Formula Weight: 343.10
Physical Form: Crystalline
Appearance: Yellow to brown
Melting Point: 150° dec.
MDL No.: MFCD00014236
Formel:
H₆Na₂O₆Pt Schmelzpunkt: 150 °C (Zersetzung) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00014236 CAS-Nummer: 12325-31-4 EINECS: 235-590-0 |