Kaliumperrhenat (64% Re) ≥99% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
11411.04
11411.09
11411.18
11411.04EA
91.2
EUR
11411.04
11411.09
11411.18
Kaliumperrhenat (64% Re) ≥99% (Metall-Basis)
Kaliumperrhenat
Purity: 99%
CAS No.: 10466-65-6
Molecular Formula: KReO4
Formula Weight: 289.30
Physical Form: Crystalline
Density: 4.887
Refractive Index: 1.643
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 550°
Boiling Point: 1360-1370°
UN No.: 1479
MDL No.: MFCD00011365
A powerful oxidizer
Formel:
KO₄Re Siedepunkt: 1360…1370 °C Schmelzpunkt: 550 °C Dichte: 4,887 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011365 CAS-Nummer: 10466-65-6 EINECS: 233-953-8 UN: 1479 ADR: 5.1,II |