Natriumthiosulfat, wasserfrei, Reagenzqualität
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme:
di-Natriumthiosulfat, Antichlor, Fixiersalz, Natriumhyposulfit
0393-2.5KGEA
347
EUR
0393-2.5KG
0393-500G
Natriumthiosulfat, wasserfrei, Reagenzqualität
Natriumthiosulfat
Formel:
Na₂S₂O₃ Siedepunkt: 100 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 48 °C Dichte: 1,66 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003499 CAS-Nummer: 7772-98-7 EINECS: 231-867-5 Merck Index: 12,08844 |
Spezifikation Testergebnisse
Heavy metals (as Pb) | <10 ppm |
Insolubles | <0.4% |
Iron | <0.002% |
Purity | >98.3% |
Sulphide | <0.0002% |