Natriummetabisulfit, wasserfrei 97%, reinst
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Natriumpyrosulfit, Pyrosulfit, Natriumdisulfit, di-Natriumdisulfit, Disulfit
171490025
171490100
ACRO171490025EA
54.5
EUR
ACRO171490025
ACRO171490100
Natriummetabisulfit, wasserfrei 97%, reinst
Natriummetabisulfit
Formel:
Na₂S₂O₅ Molecular Weight: 190,11 g/mol Schmelzpunkt: 150 °C (Zersetzung) Dichte: 1,48 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00167602 CAS-Nummer: 7681-57-4 EINECS: 231-673-0 REACH: 01-2119531326-45 Merck Index: 12,08784 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light yellow Crystalline powder |
Titration Iodimetric | ≥96.0 % |
Thiosulphate (S2O3) | ≤0.05 % |
Iron (Fe) | ≤10 ppm |