Natriummetabisulfit ≥97%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Natriumpyrosulfit, Pyrosulfit, Natriumdisulfit, di-Natriumdisulfit, Disulfit
27921.298EA
44.2
EUR
27921.298
27921.367
Natriummetabisulfit ≥97%, GPR RECTAPUR®
Natriummetabisulfit
Formel:
Na₂S₂O₅ Molecular Weight: 190,11 g/mol Schmelzpunkt: 150 °C Dichte: 1,48 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00167602 CAS-Nummer: 7681-57-4 EINECS: 231-673-0 REACH: 01-2119531326-45 Merck Index: 12,08784 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | Min. 97 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 50 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 0.02 % |
Fe (Iron) | Max. 20 ppm |