Natriumthiocyanat 98+% ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Natriumrhodanid, Natriumsulfocyanid
419670050 419675000 419670025 419671000
ACRO419670050EA 22.6 EUR
ACRO419670050 ACRO419675000 ACRO419670025 ACRO419671000
Natriumthiocyanat 98+% ACS
Natriumthiocyanat
Formel: NaSCN
Molecular Weight: 81.07 g/mol
Schmelzpunkt: 287 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011123
CAS-Nummer: 540-72-7
EINECS: 208-754-4
Merck Index: 13,09401
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Titration Argentometric ≥98.0 %
Chloride (Cl) ≤100 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Ammonium (NH4) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤2 ppm
Sulfur (S) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Impurity ≤0.2 % Carbonate (as Na2CO3)
Insoluble matter ≤0.005 %