Natriumthiocyanat 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Natriumrhodanid, Natriumsulfocyanid
A11867.0B A11867.0I A11867.30
A11867.0BEA 68.4 EUR
A11867.0B A11867.0I A11867.30
Natriumthiocyanat 96%
Natriumthiocyanat
Purity: 96% CAS No.: 540-72-7 Molecular Formula: NaSCN Formula Weight: 81.07 Odour: Odourless pH: 6-8 Melting Point: 287° Beilstein Reference: 3594965 Merck Reference: 14,9327 MDL No.: MFCD00011123
Formel: NaSCN
Molecular Weight: 81.07 g/mol
Schmelzpunkt: 287
Dichte: 1.74
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011123
CAS-Nummer: 540-72-7
EINECS: 208-754-4
Merck Index: 13,09401