Natriumthiocyanat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Natriumrhodanid, Natriumsulfocyanid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
467871-50G 467871-250G
SIAL467871-50GEA 120 EUR
SIAL467871-50G SIAL467871-250G
Natriumthiocyanat, Sigma-Aldrich®
Natriumthiocyanat
Formel: NaSCN
Molecular Weight: 81.07 g/mol
Schmelzpunkt: 287
Dichte: 1.735 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011123
CAS-Nummer: 540-72-7
EINECS: 208-754-4
Merck Index: 13,09401