Natriumsulfit, wasserfrei 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
|
A17933.0C
A17933.0E
A17933.36
A17933.0CEA
298
EUR
A17933.0C
A17933.0E
A17933.36
Natriumsulfit, wasserfrei 98%
Sodium sulphite
Purity: 98%
CAS No.: 7757-83-7
Molecular Formula: Na2SO3
Formula Weight: 126.04
Melting Point:
Formel:
Na₂SO₃ Molecular Weight: 126.04 g/mol Schmelzpunkt: >500 °C (Zers.) Dichte: 2.633 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003503 CAS-Nummer: 7757-83-7 EINECS: 231-821-4 REACH: 01-2119537420-49 Merck Index: 14,8682 |