Natriumsulfit 95,0-100,5%, gereinigt
Lieferant: VWR Chemicals
28126.297EA 30.2 EUR
28126.297 28126.366 28126.460
Natriumsulfit 95,0-100,5%, gereinigt
Sodium sulphite
Formel: Na₂SO₃
Molecular Weight: 126,04 g/mol
Schmelzpunkt: > 500 °C
Dichte: 2,63 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003503
CAS-Nummer: 7757-83-7
EINECS: 231-821-4
REACH: 01-2119537420-49
Merck Index: 13,08757
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (at filling) 95.0 - 100.5 %
Heavy metals (as Pb) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 20 ppm