Natriumhydrogensulfit, Pulver ACS
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Natriumbisulfit
419440010 419440050 419441000 419440025
ACRO419440010EA 206 EUR
ACRO419440010 ACRO419440050 ACRO419441000 ACRO419440025
Natriumhydrogensulfit, Pulver ACS
Natriumhydrogensulfit
Formel: HNaO₃S
Molecular Weight: 104,06 g/mol
Schmelzpunkt: 150 °C (Zersetzung)
Dichte: 1,48 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00167602
CAS-Nummer: 7631-90-5
EINECS: 231-548-0
ADR: 8,III
Merck Index: 12,08731
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Titration Iodimetric ≥58.5 % (SO2)
Chloride (Cl) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %