Natriumsulfat, wasserfrei, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Disodium sulphate, Bisodium sulphate, Sulphuric acid disodium salt
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.06649.0500
1.06649.1000
1.06649.5000
1.06649.9025
1.06649.0500EA
21.65
EUR
1.06649.0500
1.06649.1000
1.06649.5000
1.06649.9025
Natriumsulfat, wasserfrei, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO zur Analyse, Supelco®
Natriumsulfat
Formel:
Na₂SO₄ Molecular Weight: 142.04 g/mol Siedepunkt: 1429 Schmelzpunkt: 888 Dichte: 2.7 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003504 CAS-Nummer: 7757-82-6 EINECS: 231-820-9 Merck Index: 12,08829 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 44.55 g/l (20 °C) |
Melting Point | 888 °C |
Molar Mass | 142.04 g/mol |
Bulk Density | 1400 - 1600 kg/m3 |
Density | 2.70 g/cm3 (20 °C) |
pH | 4 - 7 (200 g/l, H2O, 20 °C) |