Schwefelsäure ≥95%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
20685.295EA 29.1 EUR
20685.295 20685.513 20685.330 20685.360
Schwefelsäure ≥95%, TECHNICAL
Schwefelsäure
Formel: H₂SO₄
Molecular Weight: 98,08 g/mol
Siedepunkt: 330 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 10,38 °C
Dichte: 1,84 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064589
CAS-Nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 1830
ADR: 8,II
REACH: 01-2119458838-20
Merck Index: 14,08974
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 95 %