Natriumhydrogensulfat 92% tech., körnig
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Natriumbisulfat
214850010 214850250 214850025
ACRO214850010EA 49 EUR
ACRO214850010 ACRO214850250 ACRO214850025
Natriumhydrogensulfat 92% tech., körnig
Natriumhydrogensulfat
Formel: HNaO₄S
Molecular Weight: 120.06 g/mol
Schmelzpunkt: 177…180 °C
Dichte: 2.1 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003531
CAS-Nummer: 7681-38-1
EINECS: 231-665-7
Merck Index: 12,08729
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Granules
Titration with NaOH ≥90 % (≥37.6 % (equivalent H2SO4))
Chloride (Cl) ≤1000 ppm
Iron (Fe) ≤200 ppm