Kapillarsäulen, BPX1
Lieferant: Trajan Scientific and Medical
054800 054801 054802 054803 054777 0548025
568-0456EA 0 EUR
568-0456 568-0457 568-0458 568-0460 568-0452 568-0459
Kapillarsäulen, BPX1
Chromatographiesäulen
Diese Kapillarsäulen sind speziell konzipiert für die Hochtemperaturanalyse von Kohlenwasserstoff. Ideal für die simulierte Destillation.
100% Dimethyl-Polysiloxan
Max. Temperatur: 0,1–0,9 µm Filmdicke = 30 °C bis 400 °C für Polyimid; 2,65 µm Filmdicke = 30 °C bis 370 °C für Polyimid, 30 °C bis 430 °C für Aluminium
Geeigneter Ersatz für: DB-2887, DB-HT Sim Dis, HP-1, Petrocol 2887, Petrocol EX2887, Rtx-2887