Natriumhydrogensulfat, wasserfrei ∼95,0% (durch titrimetrische Analyse), Purum, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Natriumbisulfat
71656-250G
71656-1KG
71656-5KG
71656-250GEA
26.08
EUR
71656-250G
71656-1KG
71656-5KG
Natriumhydrogensulfat, wasserfrei ∼95,0% (durch titrimetrische Analyse), Purum, Fluka™
Natriumhydrogensulfat
- ≥95% for general laboratory use.
Formel:
HNaO₄S Molecular Weight: 120,06 g/mol Siedepunkt: Decomposes on heating Schmelzpunkt: 315 °C Dichte: 2,12 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003531 CAS-Nummer: 7681-38-1 EINECS: 231-665-7 ADR: 8,III Merck Index: 12,08729 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | 93.0 - 102.0 % |
Assay of Na₂SO₄ | Max. 6 % |