Selenige Säure 99,999 Metals basis, Puratronic®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Selenous acid
10855.14 10855.22
10855.14EA 366 EUR
10855.14 10855.22
Selenige Säure 99,999 Metals basis, Puratronic®
Selenious acid
Purity: 99.999% CAS No.: 7783-00-8 Molecular Formula: H2SeO3 Formula Weight: 128.97 Physical Form: Crystalline Aggregates Sensitivity: Hygroscopic Merck Reference: 14,8430 UN No.: 3290 MDL No.: MFCD00011331
Formel: H₂O₃Se
Molecular Weight: 128.97 g/mol
Siedepunkt: 315
Schmelzpunkt: 70 °C (Zers.)
Dichte: 1.998 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011331
CAS-Nummer: 7783-00-8
EINECS: 231-974-7
UN: 3290
ADR: 6.1 II
Merck Index: 14,8430