Lithiumhexafluorosilicat
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
39332.06 39332.14
39332.06EA 59.6 EUR
39332.06 39332.14
Lithiumhexafluorosilicat
Lithiumhexafluorosilicat
CAS No.: 17347-95-4 Molecular Formula: Li2SiF6 Formula Weight: 155.96 Physical Form: Powder Odour: Odourless UN No.: 2856 MDL No.: MFCD00049473
Formel: F₆Li₂Si
Molecular Weight: 155,96 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00049473
CAS-Nummer: 17347-95-4
EINECS: 241-372-6
UN: 2856
ADR: 6.1,III