Natriumtellurit (IV) ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
A15633.18 A15633.30
A15633.18EA 170 EUR
A15633.18 A15633.30
Natriumtellurit (IV) ≥97%
Sodium tellurite(IV)
Purity: 97% CAS No.: 10102-20-2 Molecular Formula: Na2O3Te Formula Weight: 221.58 Merck Reference: 14,8685 UN No.: 3284 MDL No.: MFCD00036141
Formel: Na₂O₃Te
Schmelzpunkt: 710 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00036141
CAS-Nummer: 10102-20-2
EINECS: 233-268-4
UN: 3284
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,8685