Natriumhexafluorotitanat
Lieferant: FLUOROCHEM
007283-25G
007283-100G
FLUO007283-25GEA
0
EUR
FLUO007283-25G
FLUO007283-100G
Natriumhexafluorotitanat
Natriumhexafluorotitanat
Formel:
F₆Na₂Ti |
MDL:
MFCD00014244 CAS-Nummer: 17116-13-1 EINECS: 241-181-8 |